3-Phenoxyphenethylamin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR460019-1G OR460019-250MG
APOSOR460019-1GEA 123 EUR
APOSOR460019-1G APOSOR460019-250MG
3-Phenoxyphenethylamin
3-Phenoxyphenethylamin
Formel: C₁₄H₁₅NO
Siedepunkt: 142 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 118468-17-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR