Cyclopentylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Cyclopentanmethanol
OR46003-5G
APOSOR46003-5GEA 21.9 EUR
APOSOR46003-5G
Cyclopentylmethanol
Cyclopentylmethanol
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 162…163 °C
Dichte: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001384
CAS-Nummer: 3637-61-4
EINECS: 222-861-3