1-Chlorpropan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR460042-25G
APOSOR460042-25GEA
85.8
EUR
APOSOR460042-25G
1-Chlorpropan
1-Chlorpropan
Formel:
C₃H₇Cl Molecular Weight: 78,54 g/mol Siedepunkt: 46…47 °C Schmelzpunkt: –123 °C Dichte: 0,892 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: –18 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000995 CAS-Nummer: 540-54-5 UN: 1278 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...