4-Picolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Methylpyridin, γ-Picolin
OR460048-100G
APOSOR460048-100GEA
75.4
EUR
APOSOR460048-100G
4-Picolin
4-Picolin
Formel:
C₆H₇N Molecular Weight: 93.13 g/mol Siedepunkt: 145 °C Schmelzpunkt: 2.4 °C Dichte: 0.957 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 39 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006440 CAS-Nummer: 108-89-4 UN: 1992 ADR: 3+6.1 III Merck Index: 12,07556 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...