4-Chlor-3-iodbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR460050-5G
APOSOR460050-5GEA 75.4 EUR
APOSOR460050-5G
4-Chlor-3-iodbenzonitril 98%
4-Chlor-3-iodbenzonitril
Formel: C₇H₃ClIN
Molecular Weight: 263,4629 g/mol
Schmelzpunkt: 91…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025674
CAS-Nummer: 914106-26-6