Tetrachlorethylen 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethylentetrachlorid, Perchlorethylen, Tetrachlorethen
OR460052-1KG
APOSOR460052-1KGEA 118 EUR
APOSOR460052-1KG
Tetrachlorethylen 99%
Tetrachlorethylen
Formel: C₂Cl₄
Molecular Weight: 165.83 g/mol
Siedepunkt: 121 °C
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1.623 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000834
CAS-Nummer: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09332