1-Brombutan
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Butyl bromide
OR460056-100G
APOSOR460056-100GEA 84.4 EUR
APOSOR460056-100G
1-Brombutan
1-Brombutan
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
Molecular Weight: 137,02 g/mol
Siedepunkt: 100…104 °C
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000260
CAS-Nummer: 109-65-9
UN: 1126
ADR: 3,II