(±)-2-Pentanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (±)-Methyl-propylcarbinol, (±)-2-Hydroxypentan, (±)-Propyl-methylcarbinol, DL-2-Pentanol, Methylpropylcarbinol
OR460068-100G
APOSOR460068-100GEA 80 EUR
APOSOR460068-100G
(±)-2-Pentanol
(±)-2-Pentanol
Formel: C₅H₁₂O
Molecular Weight: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 118…119 °C
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 0,812 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004579
CAS-Nummer: 6032-29-7
UN: 1105
ADR: 3,III