1-Chlor-2,2-dimethylpropan

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR460072-100G OR460072-25G
APOSOR460072-100GEA 473 EUR
APOSOR460072-100G APOSOR460072-25G
1-Chlor-2,2-dimethylpropan
1-Chlor-2,2-dimethylpropan
Formel: C₅H₁₁Cl
Siedepunkt: 84…85 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0,866 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –9 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000941
CAS-Nummer: 753-89-9
EINECS: 212-040-8
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR