(Chlormethyl)cyclopropan 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Cyclopropyl methyl chloride

OR460074-25G
APOSOR460074-25GEA 85.7 EUR
APOSOR460074-25G
(Chlormethyl)cyclopropan 95%
(Chlormethyl)cyclopropan
Formel: C₄H₇Cl
Molecular Weight: 90.55 g/mol
Siedepunkt: 87…89 °C
Schmelzpunkt: -91
Dichte: 0.98 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001307
CAS-Nummer: 5911-08-0
UN: 1993
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR