3-Bromoquinolin-6-yl acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46014-250MG
APOSOR46014-250MGEA
0
EUR
APOSOR46014-250MG
3-Bromoquinolin-6-yl acetate
3-Bromoquinolin-6-yl acetate
Formel:
C₁₁H₈BrNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19687231 CAS-Nummer: 1022151-47-8 |