1-(Methylsulphonyl)piperidine-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46015-1G OR46015-250MG OR46015-100MG OR46015-500MG OR46015-2.5G OR46015-5G
APOSOR46015-1GEA 0 EUR
APOSOR46015-1G APOSOR46015-250MG APOSOR46015-100MG APOSOR46015-500MG APOSOR46015-2.5G APOSOR46015-5G
1-(Methylsulphonyl)piperidine-4-carbaldehyde
1-(Methylsulphonyl)piperidine-4-carbaldehyde
Formel: C₇H₁₃NO₃S
Schmelzpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11582937
CAS-Nummer: 241134-35-0