Resveratrol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46018-100G
OR46018-500G
OR46018-1KG
APOSOR46018-100GEA
98.6
EUR
APOSOR46018-100G
APOSOR46018-500G
APOSOR46018-1KG
Resveratrol 99%
Resveratrol
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Schmelzpunkt: 261…267 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00133799 CAS-Nummer: 501-36-0 |