5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46032-1G
OR46032-5G
APOSOR46032-1GEA
98.9
EUR
APOSOR46032-1G
APOSOR46032-5G
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₂H₁₆BNO₃ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD04038759 CAS-Nummer: 848093-29-8 |