4-Brom-3-chlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR46036-10G
APOSOR46036-10GEA
88.7
EUR
APOSOR46036-10G
4-Brom-3-chlorpyridin 98%
4-Bromo-3-chloropyridine
Formel:
C₅H₃BrClN Molecular Weight: 192.44 g/mol Schmelzpunkt: 69…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112577 CAS-Nummer: 73583-41-2 |