4-Chlor-2-hydroxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46050-1G OR46050-5G OR46050-10G OR46050-25G
APOSOR46050-1GEA 36.4 EUR
APOSOR46050-1G APOSOR46050-5G APOSOR46050-10G APOSOR46050-25G
4-Chlor-2-hydroxybenzonitril 98%
4-Chlor-2-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄ClNO
Schmelzpunkt: 155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234255
CAS-Nummer: 30818-28-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III