3-Bromo-5-nitrophenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-5-hydroxynitrobenzene
OR46064-10G
OR46064-1G
OR46064-5G
APOSOR46064-10GEA
292
EUR
APOSOR46064-10G
APOSOR46064-1G
APOSOR46064-5G
3-Bromo-5-nitrophenol 96%
3-Bromo-5-nitrophenol
Formel:
C₆H₄BrNO₃ Molecular Weight: 218.005 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09965960 CAS-Nummer: 116632-23-6 |