Phenethylbromid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (2-Bromethyl)benzol, 2-Phenylethylbromid, Phenethylbromid

OR46084-100G
APOSOR46084-100GEA 0 EUR
APOSOR46084-100G
Phenethylbromid 98%
Phenethylbromid
Formel: BrCH₂CH₂C₆H₅
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 220…221 °C
Schmelzpunkt: 67,5 °C
Dichte: 1,355 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000240
CAS-Nummer: 103-63-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR