6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Chloro-4-azaindole
OR46087-1G
APOSOR46087-1GEA
58
EUR
APOSOR46087-1G
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formel:
C₇H₅ClN₂ Molecular Weight: 152,58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10574982 CAS-Nummer: 1021339-19-4 |