2,6-Dibromnaphthalin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR46098-1G OR46098-25G OR46098-5G
APOSOR46098-1GEA 26.1 EUR
APOSOR46098-1G APOSOR46098-25G APOSOR46098-5G
2,6-Dibromnaphthalin 99%
2,6-Dibromonaphthalene
Formel: C₁₀H₆Br₂
Molecular Weight: 285.97 g/mol
Schmelzpunkt: 158…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01026462
CAS-Nummer: 13720-06-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS III