2-Methyl-2-propanyl-(2S)-2-cyan-1-pyrrolidincarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-1-Boc-2-pyrrolidinecarbonitrile, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-cyanopyrrolidine, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile, (S)-1-Boc-2-cyanopyrrolidine, tert-Butyl (S)-2-Cyano-1-pyrrolidinecarboxylate, (S)-tert-Butyl 2-cyanopyrrolidine-1-carboxylate, (S)-2-Cyano-1-pyrrolidinecarboxyic acid tert-Butyl ester
OR4610-10G
APOSOR4610-10GEA
82.8
EUR
APOSOR4610-10G
2-Methyl-2-propanyl-(2S)-2-cyan-1-pyrrolidincarboxylat 97%
(S)-tert-Butyl-2-cyanopyrrolidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 196,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861224 CAS-Nummer: 228244-04-0 |