4-Chloro-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-3-iodo-7-azaindole
OR46101-5G
APOSOR46101-5GEA 234 EUR
APOSOR46101-5G
4-Chloro-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
4-Chloro-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₄ClIN₂
Molecular Weight: 278,48 g/mol
Schmelzpunkt: 202…204 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09266226
CAS-Nummer: 869335-73-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III