1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 7-Azaindole-3-carboxaldehyde
OR46102-25G
APOSOR46102-25GEA 94.4 EUR
APOSOR46102-25G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 98%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Molecular Weight: 146,1460 g/mol
Schmelzpunkt: 216…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407363
CAS-Nummer: 4649-09-6