6-Azaindole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46105-250MG
OR46105-1G
APOSOR46105-250MGEA
54.1
EUR
APOSOR46105-250MG
APOSOR46105-1G
6-Azaindole-2-carboxylic acid
6-Azaindole-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11506121 CAS-Nummer: 24334-20-1 |