6-(Dimethylamino)nicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46111-1G
APOSOR46111-1GEA 0 EUR
APOSOR46111-1G
6-(Dimethylamino)nicotinaldehyde
6-(Dimethylamino)nicotinaldehyde
Formel: C₈H₁₀N₂O
Schmelzpunkt: 51…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08272100
CAS-Nummer: 149805-92-5