2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl (5-formylpyridin-2-yl)carbamate, 6-Aminonicotinaldehyde, 6-BOC protected
OR46112-1G
APOSOR46112-1GEA
184
EUR
APOSOR46112-1G
2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldehyde
2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₃ Molecular Weight: 222,25 g/mol Schmelzpunkt: 174…176 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08064228 CAS-Nummer: 199296-40-7 |