5-Methoxypyridin-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46115-5G
APOSOR46115-5GEA 85.7 EUR
APOSOR46115-5G
5-Methoxypyridin-3-ol
5-Methoxypyridin-3-ol
Formel: C6H7NO2
Schmelzpunkt: 147,5…148.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797672
CAS-Nummer: 109345-94-0