(1R,2R)-1,2-Bis(methanesulphonyloxymethyl)cyclohexane
Lieferant: Apollo Scientific
OR46127-25G
APOSOR46127-25GEA
166
EUR
APOSOR46127-25G
(1R,2R)-1,2-Bis(methanesulphonyloxymethyl)cyclohexane
(1R,2R)-1,2-Bis(methanesulphonyloxymethyl)cyclohexane
Formel:
C₁₀H₂₀O₆S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12923309 CAS-Nummer: 186204-35-3 |