(3aR,7aR)-4'-(1,2-Benzisothiazol-3-yl) octahydro-spiro[2H-isoindole-2,1'-piperazinium] methanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3aR,7aR)-4'-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)octahydrospiro[isoindole-2,1'-piperazin]-2-ium methanesulphonate
OR46128-25G
APOSOR46128-25GEA
134
EUR
APOSOR46128-25G
(3aR,7aR)-4'-(1,2-Benzisothiazol-3-yl) octahydro-spiro[2H-isoindole-2,1'-piperazinium] methanesulphonate
(3aR,7aR)-4'-(1,2-Benzisothiazol-3-yl) octahydro-spiro[2H-isoindole-2,1'-piperazinium] methanesulphonate
Formel:
C₁₉H₂₆N₄O₃S₂ Molecular Weight: 422,565 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28125607 CAS-Nummer: 186204-37-5 |