cis-5-Norbornen-exo-2,3-dicarbonsäureanhydrid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (3aR,4R,7S,7aS)-rel-3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-exo-2,3-dicarboxylic Anhydride
OR46134-100G
APOSOR46134-100GEA 179 EUR
APOSOR46134-100G
cis-5-Norbornen-exo-2,3-dicarbonsäureanhydrid 98%
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride
Formel: C₉H₈O₃
Molecular Weight: 164,16 g/mol
Schmelzpunkt: 140…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00630580
CAS-Nummer: 2746-19-2