4-Hydroxy-3-iodobenzonitrile 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Cyano-2-iodophenol
OR46135-250MG
APOSOR46135-250MGEA
63.8
EUR
APOSOR46135-250MG
4-Hydroxy-3-iodobenzonitrile 97+%
4-Hydroxy-3-iodobenzonitrile
Formel:
C₇H₄INO Molecular Weight: 245,017 g/mol Schmelzpunkt: 144…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11054826 CAS-Nummer: 2296-23-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |