4-(Methylsulfonyl)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Brom-4-(methylsulfonyl)toluol
OR46201-5G OR46201-100G OR46201-25G OR46201-1G
APOSOR46201-5GEA 79.9 EUR
APOSOR46201-5G APOSOR46201-100G APOSOR46201-25G APOSOR46201-1G
4-(Methylsulfonyl)benzylbromid 97%
4-(Methylsulfonyl)benzylbromid
Formel: C₈H₉BrO₂S
Molecular Weight: 249.13
Schmelzpunkt: 82…86 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00185849
CAS-Nummer: 53606-06-7
UN: 3261
ADR: 8 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable