(3-Pyridyl)essigsäureethylester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl-(3-pyridyl)acetat
OR46218-25G
APOSOR46218-25GEA 65.4 EUR
APOSOR46218-25G
(3-Pyridyl)essigsäureethylester 98%
(3-Pyridyl)essigsäureethylester
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,19 g/mol
Siedepunkt: 79…80 °C/0,4mmHg
Dichte: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006411
CAS-Nummer: 39931-77-6