Ethyl-2-hydroxyisobutyrat 98%

Lieferant: Apollo Scientific

OR46219-25G
APOSOR46219-25GEA 36.4 EUR
APOSOR46219-25G
Ethyl-2-hydroxyisobutyrat 98%
Ethyl-2-hydroxyisobutyrat
Formel: C₆H₁₂O₃
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 149…151 °C
Dichte: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004458
CAS-Nummer: 80-55-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR