1,4-Dibutoxynaphthalene-2,3-dicarbonitrile 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4-Dibutoxy-2,3-dicyanonaphthalene
OR46229-1G
APOSOR46229-1GEA
209
EUR
APOSOR46229-1G
1,4-Dibutoxynaphthalene-2,3-dicarbonitrile 99%
1,4-Dibutoxynaphthalene-2,3-dicarbonitrile
Formel:
C₂₀H₂₂N₂O₂ Molecular Weight: 322,401 g/mol Schmelzpunkt: 71…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191997 CAS-Nummer: 116453-89-5 |