2,2'-Dibromacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Bromophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-bromophenyl)ethanone
OR46231-5G
APOSOR46231-5GEA
0
EUR
APOSOR46231-5G
2,2'-Dibromacetophenon 97%
2,2'-Dibromacetophenon
Formel:
C₈H₆Br₂O Molecular Weight: 277.9406 g/mol Siedepunkt: 90…92 °C/0.02mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044660 CAS-Nummer: 49851-55-0 UN: 3265 ADR: 8 II |