2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxamide
OR46232-5G
APOSOR46232-5GEA
89.9
EUR
APOSOR46232-5G
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide 95%
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid amide
Formel:
C₅H₃Cl₂N₃O Schmelzpunkt: 195 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16658133 CAS-Nummer: 1240390-28-6 |