Ethyl 2-(chloromethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Chloromethyl)-4-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazole
OR46233-500MG
APOSOR46233-500MGEA
43.5
EUR
APOSOR46233-500MG
Ethyl 2-(chloromethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Ethyl 2-(chloromethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel:
C₇H₈ClNO₂S Molecular Weight: 205,662 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06761633 CAS-Nummer: 842130-48-7 |