4-Hydroxy-3-methoxybenzeneboronic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Borono-2-methoxyphenol, 5-Borono-2-hydroxyanisole, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)boronic acid
OR46236-250MG
APOSOR46236-250MGEA
140
EUR
APOSOR46236-250MG
4-Hydroxy-3-methoxybenzeneboronic acid 95+%
4-Hydroxy-3-methoxybenzeneboronic acid
Formel:
C₇H₉BO₄ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD18397223 CAS-Nummer: 182344-21-4 |