1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-1,5-dimethyl-1H-pyrazole
OR46245-5G
APOSOR46245-5GEA 157 EUR
APOSOR46245-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Formel: C₅H₉N₃
Molecular Weight: 111.15 g/mol
Siedepunkt: 98 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 65…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04970041
CAS-Nummer: 35100-92-6