(+)-Corey lactone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3aS,4R,5S,6aR)-5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, (-)-Corey Lactone Diol, (3aS,4R,5S,6aR)-5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-2-one
OR46256-5G
APOSOR46256-5GEA
134
EUR
APOSOR46256-5G
(+)-Corey lactone 95%
(+)-Corey lactone
Formel:
C₈H₁₂O₄ Molecular Weight: 172.178 g/mol Schmelzpunkt: 114…118 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00274285 CAS-Nummer: 76704-05-7 |