4-Phenyl-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46340-1G
APOSOR46340-1GEA
221
EUR
APOSOR46340-1G
4-Phenyl-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-one 97%
4-Phenyl-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-one
Formel:
C₁₄H₁₇N₃O Schmelzpunkt: 235 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08061015 CAS-Nummer: 205058-28-2 |