Methyl-3-amino-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR4639-5G
APOSOR4639-5GEA 63.8 EUR
APOSOR4639-5G
Methyl-3-amino-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-3-amino-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₂S
Molecular Weight: 207,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00206744
CAS-Nummer: 35212-85-2