(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3R)-(+)-3-(Boc-amino)pyrrolidine, (R)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate
OR4642-5G
APOSOR4642-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4642-5G
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 186.26 g/mol
Schmelzpunkt: 50…54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143191
CAS-Nummer: 122536-77-0