Triethylsilan 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR46515-250G
APOSOR46515-250GEA 139 EUR
APOSOR46515-250G
Triethylsilan 98%
Triethylsilane
Formel: C₆H₁₆Si
Molecular Weight: 116,28 g/mol
Siedepunkt: 107…108 °C
Schmelzpunkt: –157 °C
Dichte: 0,728 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009018
CAS-Nummer: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR