6-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-5-azabenzimidazole
OR46517-1G
APOSOR46517-1GEA
1320
EUR
APOSOR46517-1G
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel:
C₆H₄BrN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19288874 CAS-Nummer: 1312440-90-6 |