Methyl 2-bromo-5-nitroisonicotinate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-4-(methoxycarbonyl)-5-nitropyridine, Methyl 2-bromo-5-nitropyridine-4-carboxylate
OR46523-250MG
APOSOR46523-250MGEA
72.5
EUR
APOSOR46523-250MG
Methyl 2-bromo-5-nitroisonicotinate 99%
Methyl 2-bromo-5-nitroisonicotinate
Formel:
C₇H₅BrN₂O₄ Molecular Weight: 261,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21606315 CAS-Nummer: 1361385-86-5 |