Methyl-6-hydroxy-5-nitronicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR46526-1G
APOSOR46526-1GEA 34.8 EUR
APOSOR46526-1G
Methyl-6-hydroxy-5-nitronicotinat
Methyl-6-hydroxy-5-nitronicotinat
Formel: C₇H₆N₂O₅
Schmelzpunkt: 214…216 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699641
CAS-Nummer: 222970-61-8