2-Chloro-6-methylnicotinic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-chloro-6-methylnicotinate
OR46529-1G
APOSOR46529-1GEA
49.3
EUR
APOSOR46529-1G
2-Chloro-6-methylnicotinic acid methyl ester
2-Chloro-6-methylnicotinic acid methyl ester
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molecular Weight: 185,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11845763 CAS-Nummer: 53277-47-7 |