5-Amino-2-methoxypyridin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4654-25G OR4654-100G
APOSOR4654-25GEA 23.2 EUR
APOSOR4654-25G APOSOR4654-100G
5-Amino-2-methoxypyridin 97%
5-Amino-2-methoxypyridin
Formel: C₆H₈N₂O
Siedepunkt: 85…90 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 29…31 °C
Dichte: 1,575 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006264
CAS-Nummer: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR